Learn More
Phosphoserine/threonine/tyrosine Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 618300
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10352463
  • 445.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detects pS, pT and pY amino acids with very low cross reactivity to their non-phosphorylated variants
Phosphoserine/threonine/tyrosine Polyclonal antibody specifically detects Phosphoserine/threonine/tyrosine in Chemical samples. It is validated for ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Phosphoserine/threonine/tyrosine
Polyclonal
Unconjugated
Phospho-serine; Phospho-threonine; Phospho-tyrosine; pSer; pThr; pTyr; threonine; tyrosine
Phosphothreonine conjugated to protein carriers
100 μg
Primary
Antibody
IgG
ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
-20°C
Liquid
Chemical