Learn More
Phospholipase Cg (pY783) Mouse, Unlabeled, Clone: 27, BD
Mouse Monoclonal Antibody
308.08 € - 724.00 €
Spezifikation
Antigen Phospholipase Cg (pY783)
Klon 27
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15886189
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
612464
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15896189
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
612465
150 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The Phospholipase C (PLC) isozymes hydrolyze phosphatidyl inositol phosphate to inositol triphosphate and diacylglycerol. The former causes release of calcium from the endoplasmic reticulum, while the latter is an activator of Protein Kinase C. Within the PLC family, PLCγ is the only member that contains SH2 and SH3 domains. These domains enable it to interact with receptor tyrosine kinases and become enzymatically activated via phosphorylation. It exists as two isoforms: 1) PLCγ1, which is ubiquitously expressed, and 2) PLCγ2, found primarily in the lymphoid system. PLCγ is essential for growth factor-induced cell motility and mitogenesis. PLCγ1-null mice exhibit retarded embryonic growth and lethality in midgestation. In addition, PDGF stimulation leads to phosphorylation of PLCγ at Tyr 783, and activation of hydrolyzing activity. Overexpression of PLCγ is evident in several forms of cancer and it has been identified as a key mediator of PDGF-dependent cellular transformation. Thus, regulation of PLCγ activity by growth factors is involved in cell growth and transformation.
Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
Phospholipase Cg (pY783)
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
PLCγ (pY783)
27
Western Blot
Unconjugated
RUO
Human, Mouse, Rat
Human Phosphorylated PLCγ1 Peptide
Primary
Store undiluted at -20°C.