Learn More
Phycoerythrin Polyclonal Antibody, FITC, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA535007
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15309051
  • 252.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA5-35007 targets Phycoerythrin-R/R-PE in FACS and IHC applications and shows reactivity with Tag samples. The PA5-35007 immunogen is highly purified PE.
Phycoerythrin Polyclonal antibody specifically detects Phycoerythrin in Tag samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Phycoerythrin
Polyclonal
FITC
PE; RPE; R-PE; R-phycoerythrin
highly purified PE
100 μg
Primary
Antibody
IgG
Flow Cytometry, Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide
Rabbit
Protein G
RUO
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.
Liquid
Tag
Produktvorschläge