missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIK3R4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA130304

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11546992

  • 493.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: T-47D cell lysate.

PIK3R4 Polyclonal antibody specifically detects PIK3R4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

PIK3R4
Polyclonal
Unconjugated
PIK3R4
2210010O15Rik; C730038E05Rik; C85833; D9Ertd418e; p150; phosphatidylinositol 3 kinase, regulatory subunit, polypeptide 4, p150; phosphatidylinositol 3-kinase-associated p150; phosphoinositide 3-kinase adaptor protein; Phosphoinositide 3-kinase regulatory subunit 4; phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 4; phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 4; phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 4, p150; PI3-Kinase p150; PI3-kinase p150 subunit; PI3-kinase regulatory subunit 4; PI3-kinase VPS15; PIK3R4; VPS15
Rabbit
Protein G
RUO
30849
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2.0 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q99570
PIK3R4
KLH conjugated synthetic peptide between 53-83 amino acids from the N-terminal region of human PI3KR4
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote