Learn More
PIK3CD Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA515250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10230590
  • 516.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PIK3CD Polyclonal antibody specifically detects PIK3CD in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PIK3CD
Polyclonal
Unconjugated
PIK3CD
2410099E07Rik; 2610208K16Rik; APDS; AW545373; catalytic phosphatidylinositol 3-kinase delta; IMD14; p100 delta; p110D; p110delta; phosphatidylinositol 3-kinase catalytic delta polypeptide; phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit delta; phosphatidylinositol 3-kinase p110 delta; phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase 110 kDa catalytic subunit delta; Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit delta isoform; phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase 110 kDa catalytic subunit delta; phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit delta; phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit delta isoform; phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase, catalytic subunit delta; phosphoinositide 3 kinase P110delta; phosphoinositide-3-kinase C; phosphoinositide-3-kinase, catalytic, delta polypeptide; phosphoinositide-3-kinase, catalytic, delta polypeptide variant p37delta; PI3K; PI3K delta; pi3kcd; PI3Kdelta; PI3K-delta; PI3
Rabbit
Size-exclusion - Dialysis
RUO
5293
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
O00329
PIK3CD
KLH conjugated synthetic peptide between 687-717 amino acids from the C-terminal region of human PI3KCD
400 μL