Learn More
PI4-Kinase β Mouse, Unlabeled, Clone: 7, BD
Mouse Monoclonal Antibody
321.00 € - 650.00 €
Spezifikation
Antigen PI4-Kinase β
Klon 7
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15886029
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
611816
50 μg
321.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15896029
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
611817
150 μg
650.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Phosphoinositide turnover is a well established mechanism of intracellular signal transduction. Sequential phosphorylation of phosphatidylinositol (PtdIns) results inPtdIns-4-phosphate (PIP) and PtdIns-4,5-bisphosphate (PIP2). Phospholipase C (PLC)hydrolyzes PIP2 to inositol-1,4,5-trisphosphate (IP3) which stimulates release of intracellular Ca2+. PIP is generated by phosphorylation of PtdIns at the D4 position of the inositol ring. This event is mediated by the PtdIns 4-kinases (PI4-K). These enzymes are divided into two types (II and III) based on their size and sensitivity to certain compounds. Although the PI4-Ks are abundantly distributed throughout the cell, activity is found primarily in association with membranous structures. Members of this family contain a lipid kinase unique domain and a C-terminal catalytic domain. Two mammalian PI4-Ks, PI4-Kα and PI4-Kβ, have been identified. PI4-Kβ is homologous to the yeast PI4-K, PIK1. Based on its size and sensitivity to wortmanin (a PI3-K inhibitor), PI4-Kβ is classified as a type III enzyme. Although it is found in the cytosol and in association with the Golgi, the specific function of PI4-Kβ is yet to be determined.
Host Species: Mouse
Clone: 7
Isotype: IgG1
Species Reactivity [for Features Main]: Human
Immunogen: Human PI4Kβ aa. 411-626
Immunofluorescence, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
PI4-Kinase β
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG2a
Affinity Purified
7
Western Blot
Unconjugated
RUO
Canine, Human, Mouse, Rat
Human PI4Kβ aa. 411-626
Primary
Store undiluted at -20°C.