Learn More
PI4KB Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA544560
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15556542
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: LILSDELKPA HRKRELPSLS PAPDTGLSPS KRTHQRSKSD ATASISLSSN Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 100%
PI4KB Polyclonal antibody specifically detects PI4KB in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PI4KB
Polyclonal
Unconjugated
Pi4kb
catalytic phosphatidylinositol 4-kinase beta; ESTM41; lipid kinase; DrPI4K III beta; NPIK; phosphatidylinositol 4-kinase; phosphatidylinositol 4-kinase beta; phosphatidylinositol 4-kinase III beta; phosphatidylinositol 4-kinase, catalytic, beta; phosphatidylinositol 4-kinase, catalytic, beta polypeptide; phosphatidylinositol 4-kinase, wortmannin-sensitive; PI4K92; PI4KB; PI4Kbeta; PI4K-beta; PI4KIII; PI4KIIIBETA; PI4KIII-beta; Pik4cb; PtdIns 4-kinase beta; type III phosphatidylinositol 4-kinase beta; zgc:152715
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
5298
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9UBF8
Pi4kb
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human PI4KB