Learn More
Rabbit anti-Pig IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen 619111
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10746653
  • 182.00 € / 2 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Pig IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Pig IgG (H+L) in Porcine samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Pig IgG (H+L)
Polyclonal
FITC
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
Porcine
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 40% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.4
Gamma Immunoglobin
2 mL
Secondary
4° C, store in dark