Learn More
PIGH Monoclonal Antibody (2F8), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA519601
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15578822
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide Sequence: TLLIIDSLGI QMTSSYASGK ESTTFIEMGK VKDIVINEAI YMQKVIYYLC ILLKDPVEPH GISQVVPVFQ SAKPRLDCLI EVYRSCQEIL AHQKATSTSP
PIGH Monoclonal antibody specifically detects PIGH in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PIGH
Monoclonal
1.0 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Q14442
PIGH
PIGH (NP_004560, 89 a.a. ∽ 188 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2a κ
ELISA, Western Blot
2F8
Unconjugated
PIGH
2210416H01Rik; A930028P05Rik; GPI-H; Mrp64; phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class H; phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class H; phosphatidylinositol glycan, class H; phosphatidylinositol N-acetylglucosaminyltransferase subunit H; Phosphatidylinositol-glycan biosynthesis class H protein; phosphatidylinositol-glycan biosynthesis, class H protein; Pigh; PIG-H
Mouse
Affinity chromatography
RUO
5283
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles