Learn More
PIGL Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA542879
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15595752
  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: MEAMWLLCVA LAVLAWGFLW VWDSSERMKS REQGGRLGAE SRTLLVIAHP Sequence homology: Human: 100%
PIGL Polyclonal antibody specifically detects PIGL in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PIGL
Polyclonal
Unconjugated
PIGL
CHIME; N-acetylglucosaminylphosphatidylinositol deacetylase; N-acetylglucosaminyl-phosphatidylinositol de-N-acetylase; phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class L; phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class L; phosphatidylinositol glycan, class L; phosphatidylinositol-glycan biosynthesis class L protein; PIGL; PIG-L
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
9487
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9Y2B2
PIGL
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human PIGL