Learn More
PIK3C2A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518255
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11376223
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with canine and mouse based on sequence homology.
PIK3C2A Polyclonal antibody specifically detects PIK3C2A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
PIK3C2A
Polyclonal
Unconjugated
PIK3C2A
C2-containing phosphatidylinositol kinase; CPK; Cpk-m; DKFZp686L193; MGC142218; p170; phosphatidylinositol 3-kinase, C2 domain containing, alpha polypeptide; phosphatidylinositol 4-phosphate 3-kinase C2 domain-containing subunit alpha; phosphatidylinositol-4-phosphate 3-kinase C2 domain-containing subunit alpha; phosphatidylinositol-4-phosphate 3-kinase catalytic subunit type 2 alpha; phosphatidylinositol-4-phosphate 3-kinase, catalytic subunit type 2 alpha; phosphoinositide 3-kinase-C2-alpha; phosphoinositide-3-kinase, class 2, alpha polypeptide; PI3KC2; PI3-K-C2(ALPHA); pi3kc2a; PI3-K-C2A; PI3K-C2alpha; PI3K-C2-alpha; Pik3c2a; ptdIns-3-kinase C2 subunit alpha
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
5286
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O00443
PIK3C2A
Synthetic peptide sequence (TVKWYQLTAATYL) corresponding to the C-terminus amino acids of PIK3C2A