Learn More
PILRA Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA547843
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15578332
  • 450.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute in sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
PILRA Polyclonal antibody specifically detects PILRA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
PILRA
Polyclonal
Unconjugated
PILRA
AV021745; cell surface receptor FDF03; FDF03; Inhibitory receptor PILR-alpha; paired immunoglobin like type 2 receptor alpha; paired immunoglobin-like type 2 receptor alpha; paired immunoglobulin-like type 2 receptor alpha; Pilra
Sheep
Antigen affinity chromatography
RUO
29992
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Flow Cytometry
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
Q9UKJ1
PILRA
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human PILR-alpha Gln20-Thr196