Learn More
PILRB Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA542955
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15505812
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: KLTITQAVTT TTTWRPSSTT TIAGLRVTES KGHSESWHLS LDTAIRVALA Sequence homology: Human: 100%
PILRB Polyclonal antibody specifically detects PILRB in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PILRB
Polyclonal
Unconjugated
PILRB
activating receptor PILRbeta; Activating receptor PILR-beta; cell surface receptor FDFACT; cell surface receptor FDFACT1; cell surface receptor FDFACT2; FDFACT; FDFACT1; FDFACT2; LOC681069; paired immunoglobin-like receptor beta; paired immunoglobin-like type 2 receptor beta; paired immunoglobulin-like receptor beta; paired immunoglobulin-like type 2 receptor beta; PILRB; PP1551; similar to paired immunoglobin-like type 2 receptor beta
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
29990
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9UKJ0
PILRB
Synthetic peptide directed towards the middle region of human PILRB