Learn More
PINX1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518009
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11305983
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine, canine, mouse, porcine and rat based on sequence homology.
PINX1 Polyclonal antibody specifically detects PINX1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PINX1
Polyclonal
Unconjugated
PINX1
2210403I16Rik; 2610028A01Rik; 67-11-3; 67-11-3 protein; AU024023; EMBL:ABO28828.1}; FLJ20565; hepatocellular carcinoma-related putative tumor suppressor; liver-related putative tumor suppressor; LPTL; Lpts; LPTS1; MGC8850; PIN2 interacting protein 1; PIN2/TERF1 interacting, telomerase inhibitor 1; PIN2/TERF1-interacting telomerase inhibitor 1; PIN2/TRF1-interacting protein; pin2-interact; PIN2-interacting protein 1; PIN2-interacting protein X1; Pinx1; pinx1 {ECO:0000312; Protein 67-11-3; RGD1566025; TRF1-interacting protein 1
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
54984
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q96BK5
PINX1
Synthetic peptide sequence (SMLAERRRKQKWAV) corresponding to the N-terminus amino acids of PINX1