Learn More
IPCEF1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA542835
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15595722
  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: IHKALENSFV TSESGFLNSL SSDDTSSLSS NHDHLTVPDK PAGSKIMDKE Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 93%; Guinea Pig: 86%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 79%; Rabbit: 93%; Rat: 93%
IPCEF1 Polyclonal antibody specifically detects IPCEF1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IPCEF1
Polyclonal
Unconjugated
IPCEF1
A130090K04Rik; interaction protein for cytohesin exchange factors 1; interaction protein for cytohesin exchange factors 1 Interaction protein for cytohesin exchange factors 1; interactor protein for cytohesin exchange factors 1; Ipcef1; KIAA0403; phosphoinositide binding protein PIP3-E; phosphoinositide-binding protein PIP3-E; PIP3-E; RP3-402L9.2
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
26034
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q8WWN9
IPCEF1
Synthetic peptide directed towards the middle region of human PIP3-E