missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIP4K2B Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA546587

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15557212

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide sequence: DVYAMKSHES SPKKEVYFMA IIDILTPYDT KKKAAHAAKT VKHGAGAEIS Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 93%; Guinea Pig: 93%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 93%; Rat: 93%

PIP4K2B Polyclonal antibody specifically detects PIP4K2B in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

PIP4K2B
Polyclonal
Unconjugated
PIP4K2B
1-phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase 2-beta; 1-phosphatidylinositol-4-phosphate kinase; 1-phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase 2-beta; 1-phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase B; AI848124; c11; diphosphoinositide kinase 2-beta; LOW QUALITY PROTEIN: phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 beta; phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type II beta; Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 beta; phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, type II, beta; phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase type 2 beta; phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase type-2 beta; phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase, type II, beta; phosphatidylinositol-phosphate kinase IIgamma; PI(5)P 4-kinase type II beta; PI5P4KB; PI5P4Kbeta; PIP4K2B; PIP4KII-beta; Pip5k2b; PIP5KIIB; PIP5KIIbeta; PIP5P4KB; PIPKIIgamma; PTDINS(4)P-5-kinase; ptdIns(5)P-4-kinase isoform 2-beta
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
8396
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
P78356
PIP4K2B
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human PIP4K2B
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote