Learn More
PIKFYVE Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA513977
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10854191
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PIKFYVE Polyclonal antibody specifically detects PIKFYVE in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PIKFYVE
Polyclonal
Unconjugated
PIKFYVE
1-phosphatidylinositol 3-phosphate 5-kinase; 1-phosphatidylinositol-3-phosphate 5-kinase; 5230400C17Rik; CFD; epididymis luminal protein 37; FAB1; FYVE finger-containing phosphoinositide kinase; HEL37; Kiaa0981; p235; Phosphatidylinositol 3-phosphate 5-kinase; Phosphatidylinositol 3-phosphate 5-kinase type III; phosphatidylinositol-3-phosphate 5-kinase type III; phosphatidylinositol-3-phosphate/phosphatidylinositol 5-kinase, type III; phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, type III; phosphoinositide kinase, FYVE finger containing; phosphoinositide kinase, FYVE-type zinc finger containing; PIKfyve; Pip5k; PIP5K3; Pipk5k3; PipkIII; PIPkin-III; PtdIns(4)P-5-kinase; type III PIP kinase; ZFYVE29; zinc finger, FYVE domain containing 29
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
200576
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q9Y2I7
PIKFYVE
KLH conjugated synthetic peptide between 1531-1561 amino acids from the central region of human PIP5K3
400 μL