missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pirin Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA529778

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13434057

  • 466.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: 293T, A431, HeLa, HepG2. Predicted reactivity: Mouse (95%), Rat (95%), Rhesus Monkey (98%), Bovine (92%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Pirin Polyclonal antibody specifically detects Pirin in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Pirin
Polyclonal
Unconjugated
PIR
2310042L19Rik; iron-binding nuclear protein; PIR; Pirin; pirin (iron-binding nuclear protein); pirin like; pirinin; Pirnl; Probable quercetin 2,3-dioxygenase PIR; probable quercetinase
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
8544
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
O00625
PIR
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 91 and 290 of Human Pirinin
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote