Learn More
PIWIL2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA534341
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15375261
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is human brain tissue lysate. PA5-34341 can be used with blocking peptide PEP-1384.
PIWIL2 Polyclonal antibody specifically detects PIWIL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
PIWIL2
Polyclonal
Unconjugated
Piwil2
80kDa PIWIL2 short isoform; cancer/testis antigen 80; CT80; HILI; mili; Miwi like; Miwi likw; piwi like homolog 2; piwi like RNA-mediated gene silencing 2; PIWIL1L; Piwil2; PIWI-L2; piwil2-like protein; piwi-like 2; piwi-like homolog 2; piwi-like protein 2; piwi-like RNA-mediated gene silencing 2; testicular tissue protein Li 141
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55124
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunohistochemistry
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q8TC59
Piwil2
A 14 amino acid synthetic peptide near the center of human PIWI-L2