Learn More
PKA [RI] Mouse, Unlabeled, Clone: 18, BD
Mouse Monoclonal Antibody
321.00 € - 600.00 €
Spezifikation
Antigen PKA [RI]
Klon 18
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15875299
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610165
50 μg
321.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15885299
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610166
150 μg
600.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
cAMP-dependent Protein Kinase (PKA) is composed of two distinct subunits: catalytic (C) and regulatory (R). Four regulatory subunits have been identified: RIα, RIβ, RIIα, and RIIβ. These subunits define type I and II cAMP-dependent protein kinases. Following binding of cAMP, the regulatory subunits dissociate from the catalytic subunits, rendering the enzyme active. Type I and type II holoenzymes have three potential C subunits (Cα, Cβ, or Cγ). Type II PKA can be distinguished by autophosphorylation of the R-subunits, while type I PKA binds Mg/ATP with high affinity. Most cells express both type I and type II PKAs. Although the Rα isoforms are ubiquitously expressed, the Rβ isoforms are predominant in nervous and adipose tissues. The levels of expression of the different subunits vary according to cell and tissue type.
Bioimaging, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
PKA [RI]
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG2b
Affinity Purified
18
Western Blot
Unconjugated
RUO
Canine, Chicken, Frog, Human, Mouse, Rat
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at -20°C.