Learn More
PKA RIIβ Mouse, Unlabeled, Clone: 45, BD
Mouse Monoclonal Antibody
325.00 € - 700.00 €
Spezifikation
Antigen PKA RIIβ
Klon 45
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15875549
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610625
50 μg
325.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15885549
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610626
150 μg
700.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
cAMP-dependent Protein Kinase (PKA) is composed of two distinct subunits: catalytic (C) and regulatory (R). Four regulatory subunits have been identified: RIα, RIβ, RIIα, and RIIβ.These subunits define type I and II cAMP-dependent protein kinases. Following binding of cAMP, the regulatory subunits dissociate from the catalytic subunits, rendering the enzyme active. Type I and type II holoenzymes have three potential C subunits (Cα, Cβ, or Cγ). Type II PKA can be distinguished by autophosphorylation of the R-subunits, while type I PKA binds Mg/ATP with high affinity. Most cells express both type I and type II PKAs. Although the Rα isoforms are ubiquitously expressed, the Rβ isoforms are predominant in nervous and adipose tissues. There are indications that the deletion of the gene for PKA RIIβ results in lack of long-term potentiation in a select group of hippocampal cells, suggesting an important role for this protein in the neurosciences.
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
PKA RIIβ
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
45
Western Blot
Unconjugated
RUO
Canine, Chicken, Human, Mouse, Rat
Human PKA RIIβ, aa 1-418
Primary
Store undiluted at -20°C.