Learn More
PKC beta-2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA513741
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10658770
  • 512.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PKC beta-2 Polyclonal antibody specifically detects PKC beta-2 in Human, Mouse, Non-human Primate, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PKC beta-2
Polyclonal
Unconjugated
PRKCB
A130082F03Rik; PKCB; PKC-B; PKC-beta; Prkcb; PRKCB1; Prkcb2; protein kinase C beta; protein kinase C beta I; protein kinase C beta II; protein kinase C beta type; protein kinase C beta-II; protein kinase C, beta; protein kinase C, beta 1; protein kinase C, beta 1 polypeptide
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
18751, 25023, 5579
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1.6 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P05771, P68403, P68404
PRKCB
KLH conjugated synthetic peptide between 642-673 amino acids from the C-terminal region of human PKC beta2
400 μL
Primary
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat