missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PKC delta Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA513744

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 10576280

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

PKC delta Polyclonal antibody specifically detects PKC delta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

PKC delta
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
Q05655
PRKCD
KLH conjugated synthetic peptide between 298-326 amino acids from the N-terminal region of human PKC delta
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
PRKCD
1-May; AI385711; ALPS3; CVID9; D14Ertd420e; kinase nPKC-delta; KPCD; MAY1; nPKC-delta; PKC[d]; Pkcd; PKCdelta; Prkcd; protein kinase C delta; protein kinase C delta type; Protein kinase C delta type catalytic subunit; Protein kinase C delta type regulatory subunit; protein kinase C delta variant IX; protein kinase C delta VIII; protein kinase C, delta; protein kinase C, delta IV; protein kinase C, delta V; protein kinase C[d]; SDK1; Sphingosine-dependent protein kinase-1; Tyrosine-protein kinase PRKCD
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
5580
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote