missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PKD1L1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen OSP00015W

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11554883

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

Glycerol (1:1) may be added for additional stability. Reconstitute in 100 μL of sterile water.

Spezifikation

Spezifikation

PKD1L1
Polyclonal
Pkd1l1
PKD1L1, Polycystin-1L1, PK1L1
Rabbit
100 μL
Primary
Mouse
Antibody
IgG
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Q8R526
PKD1L1
A synthetic peptide from the 1t extracellular loop of mouse Polycystic kidney disease protein 1-like 1
RUO
171395
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote