Learn More
PKD1L3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen OSP00014W
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11544883
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute with 100 μL of distilled water.
Spezifikation
Spezifikation
PKD1L3
Polyclonal
PKD1L3
PKD1L3, PK1L3, Polycystin-1L3, PC1-like 3 protein
Rabbit
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Q7Z443
PKD1L3
A synthetic peptide from the 1t extracellular loop of human Polycystic kidney disease protein 1-like 3
RUO
342372
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized