Learn More
PRKD2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA123446
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11580893
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
According to customer data, this antibody can detect pure human PKD2, endogenous PKD2 in resting neonatal rat cardiac fibroblasts, and it reacts weakly in resting neonatal rat cadiomyocytes. However, it does not detect PKD2 in PMA stimulated rat cells or pure phosphorylated PKD2.
PRKD2 Polyclonal antibody specifically detects PRKD2 in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PRKD2
Polyclonal
Unconjugated
PRKD2
AI325941; HSPC187; nPKC-D2; PKD2; Prkd2; protein kinase D2; RGD1308054; serine/threonine-protein kinase D2
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
25865
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q9BZL6
PRKD2
Purified, full-length native human protein kinase D2