Learn More
PKD2L2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen OSP00010W
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11504883
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute with 100 μL of distilled water.
Spezifikation
Spezifikation
PKD2L2
Polyclonal
PKD2L2
PKD2L2, PK2L2, Polycystin-L2
Rabbit
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Q9NZM6
PKD2L2
A synthetic peptide from the 4th cytoplasmic loop of human Polycystic kidney disease 2-like 2 protein
RUO
27039
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized