Learn More
PKN3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA130299
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11596982
  • 584.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: HeLa cell lysate. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
PKN3 Polyclonal antibody specifically detects PKN3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PKN3
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
Q6P5Z2
PKN3
KLH conjugated synthetic peptide between 463-492 amino acids from the C-terminal region of human PKN beta.
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
PKN3
AW209115; BC034126; Pkn3; PKNBETA; protein kinase N3; protein kinase PKNbeta; protein kinase PKN-beta; protein-kinase C-related kinase 3; Serine/threonine-protein kinase N3; UTDP4-1
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation
RUO
29941
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.