Learn More
PLA2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518800
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11376773
  • 470.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with canine based on sequence homology.
PLA2 Polyclonal antibody specifically detects PLA2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PLA2
Polyclonal
Unconjugated
PLA2G1B
Group IB phospholipase A2; group IB secretory phospholipase A(2); MGC119834; MGC119835; phosphatidylcholine 2-acylhydrolase 1B; phospholipase; phospholipase A2; phospholipase A2 group IB; phospholipase A2, group 1B; phospholipase A2, group IB (pancreas); phospholipase A2, group IB, pancreas; phospholipase A2, major isoenzyme; PLA2; PLA2A; Pla2g1b; PLA2-Ib; PPLA2; sPLA(2)-IB; sPLA2IB; unnamed protein product
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
5319
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P04054
PLA2G1B
Synthetic peptide sequence (NKAHKNLDTKKYCQS) corresponding to the C-terminus amino acids of PLA2G1B