Learn More
PLA2G2A Monoclonal Antibody (620501), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA524278
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15513972
  • 422.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human PLA2G1B, G2A, or G7 is observed. Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
PLA2G2A Monoclonal antibody specifically detects PLA2G2A in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PLA2G2A
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
P14555
PLA2G2A
Sf 21-derived recombinant human PLA2G2A Asn21-Cys144
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Immunoprecipitation, Western Blot
620501
Unconjugated
PLA2G2A
EC 3.1.1.4; EF; Enhancing factor; eted enzyme type IIA phospholipase A2; GIIC sPLA2; Group IIA phospholipase A2; modifier of Min1; Mom1; non-pancreatic secreted type II phospholipase A2; non-pancreatic secretory phospholipase A2; NPS-PLA2; phosphatidylcholine 2-acylhydrolase 2A; phospholipase A2 group IIA; phospholipase A2, group IIA (platelets, synovial fluid); phospholipase A2, membrane associated; Pla2; PLA2B; PLA2BPLA2; PLA2G2A; PLA2L; PLA2LPLA2S; PLA2S; PLAS1; platelet phospholipase A2; RASF-A; secretory group II phospholipase A2; sPLA2; sPla2-IIA
Mouse
Protein A/G
RUO
5320
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized