Learn More
PLA2G2A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA547672
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15568162
  • 448.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute in sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
PLA2G2A Polyclonal antibody specifically detects PLA2G2A in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PLA2G2A
Polyclonal
Unconjugated
PLA2G2A
EC 3.1.1.4; EF; Enhancing factor; eted enzyme type IIA phospholipase A2; GIIC sPLA2; Group IIA phospholipase A2; modifier of Min1; Mom1; non-pancreatic secreted type II phospholipase A2; non-pancreatic secretory phospholipase A2; NPS-PLA2; phosphatidylcholine 2-acylhydrolase 2A; phospholipase A2 group IIA; phospholipase A2, group IIA (platelets, synovial fluid); phospholipase A2, membrane associated; Pla2; PLA2B; PLA2BPLA2; PLA2G2A; PLA2L; PLA2LPLA2S; PLA2S; PLAS1; platelet phospholipase A2; RASF-A; secretory group II phospholipase A2; sPLA2; sPla2-IIA
Sheep
Antigen affinity chromatography
RUO
18780
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
P31482
PLA2G2A
Sf 21-derived recombinant mouse PLA2G2A Asn22-Cys146