Learn More
PLA2G4F Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA531735
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13436257
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: 293T, A431, Raji. Predicted reactivity: Human (99%), Bovine (86%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
PLA2G4F Polyclonal antibody specifically detects PLA2G4F in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PLA2G4F
Polyclonal
Unconjugated
PLA2G4F
3.1.1.4; 4732472I07Rik; cPLA2-zeta; cytosolic phospholipase A2 zeta; Gm647; Phospholipase A2 group IVF; phospholipase A2, group IVF; Pla2g4f; PLA2G4FZ; Pla2zeta
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
255189
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q68DD2
PLA2G4F
Recombinant protein fragment corresponding to a region within amino acids 379 and 602 of Human PLA2G4F