Learn More
PLA2G7 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA526819
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13231119
  • 516.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PLA2G7 Polyclonal antibody specifically detects PLA2G7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PLA2G7
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
Q13093
PLA2G7
KLH conjugated synthetic peptide between 200-228 amino acids from the central region of human PLA2G7
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
PLA2G7
1-alkyl-2-acetylglycerophosphocholine esterase; 2-acetyl-1-alkylglycerophosphocholine esterase; Group-VIIA phospholipase A2; gVIIA-PLA2; LDL-associated phospholipase A2; LDL-PLA(2); LDL-PLA2; lipoprotein-associated phospholipase A2; LP-PLA2; PAF 2-acylhydrolase; PAF acetylhydrolase; PAFAD; Pafah; phospholipase A2 group VII; phospholipase A2, group VII (platelet-activating factor acetylhydrolase, plasma); PLA2G7; Platelet-activating factor acetylhydrolase; R75400
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
7941
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles