Learn More
PLAC4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA521047
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12859192
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is human placenta lysate. PA5-21047 can be used with blocking peptide PEP-1161.
PLAC4 Polyclonal antibody specifically detects PLAC4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PLAC4
Polyclonal
Unconjugated
PLAC4
C21orf115; PLAC4; placenta specific 4; placenta-specific 4; placenta-specific protein 4; PRED78
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
191585
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q8WY50
PLAC4
A 17 amino acid peptide near the center of human PLAC4.