missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

gamma Catenin Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA518064

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11356033

  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is predicted to react with canine, mouse and porcine based on sequence homology.

gamma Catenin Polyclonal antibody specifically detects gamma Catenin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

gamma Catenin
Polyclonal
Unconjugated
JUP
ARVD12; catenin (cadherin-associated protein), gamma 80kDa; Catenin gamma; cb80; cell-adhesion protein plakoglobin; Ctnng; D930025P04Rik; danPG; Desmoplakin III; desmoplakin-3; desmosomal protein; DP3; DPIII; fb11b06; gama-catenin; gamma-catenin; gamma-catenin (plakoglobin); junction plakoglobin; junction plakoglobin a; Jup; jup protein; jupa; OTTHUMP00000164735; PDGB; PG; PKGB; plakoglobin; wu:fb11b06
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
16480, 3728, 81679
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P14923, Q02257, Q6P0K8
JUP
Synthetic peptide sequence (GLRPPYPTADHMLA) corresponding to the C-terminus amino acids of JUP
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote