Learn More
PKP1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA529098
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13483217
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: A431. Predicted reactivity: Mouse (96%), Rat (96%), Dog (95%), Bovine (95%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
PKP1 Polyclonal antibody specifically detects PKP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PKP1
Polyclonal
Unconjugated
PKP1
AI528551; armadillo; B6P; band 6; band 6 polypeptide B6P; band 6 protein; Band-6 protein; MGC138829; Pkp1; plakophilin; plakophilin 1; plakophilin 1 (ectodermal dysplasia/skin fragility syndrome); plakophilin-1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
5317
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q13835
PKP1
Recombinant protein fragment corresponding to a region within amino acids 184 and 483 of Human Plakophilin 1