Learn More
PKP3 Monoclonal Antibody (7F6), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA518080
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15344351
  • 493.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This target has a predicted molecular weight of 87 kDa.
PKP3 Monoclonal antibody specifically detects PKP3 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PKP3
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q9QY23, Q9Y446
PKP3
Recombinant fragment corresponding to amino acids 1-308 of Human Plakophilin 3 fused to maltose binding protein
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
7F6
Unconjugated
PKP3
2310056L12Rik; Pkp3; plakophilin 3; plakophilin 3b; plakophilin-3
Mouse
Protein A
RUO
11187, 56460
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C