Learn More
Plasma Kallikrein Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA534876
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15328941
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: mouse kidney. Predicted reactivity: Dog (82%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Plasma Kallikrein Polyclonal antibody specifically detects Plasma Kallikrein in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Plasma Kallikrein
Polyclonal
Unconjugated
Klkb1
antigen, prostate specific; APS; EC 3.4.21.34; Fletcher factor; Kal3; Kal-3; kallikrein; kallikrein 3, plasma; kallikrein B plasma; kallikrein B, plasma (Fletcher factor) 1; kallikrein B, plasma 1; kallikrein B1; Kalp1; KALP15; kininogenin; Klk3; KLKB1; Pk; PKK; PKKD; plasma kallikrein; Plasma kallikrein heavy chain; Plasma kallikrein light chain; Plasma prekallikrein; PPK; prekallikrein; PSA
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
16621, 3818
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
P03952, P26262
Klkb1
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 316 and 597 of Plasma Kallikrein 1B (Uniprot ID#P03952)
100 μL
Primary
Human, Mouse