Learn More
Plasmodium falciparum HRP-2 Monoclonal Antibody (G18K), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific MA518245
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15392717
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody recognizes histidine rich protein II (HRP2) of P. falciparum. Purity is >90%. Recommended pairs for ELISA: MA5-18245 (capture) and MA5-18243 (conjugated, detection).
Plasmodium falciparum HRP-2 Monoclonal antibody specifically detects Plasmodium falciparum HRP-2 in Protozoa samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Plasmodium falciparum HRP-2
Monoclonal
100 μg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Mouse
Protein A
RUO
Protozoa
Antibody
IgG2b
ELISA
G18K
Unconjugated
P. falciparum; P. falciparum HRP2; P. falciparum HRP-2
Plasmodium falciparum recombinant protein
100 μg
Primary
4° C