Learn More
GPR171 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA132573
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11542482
  • 473.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-32573 detects Platelet activating receptor H964 from human samples.
GPR171 Polyclonal antibody specifically detects GPR171 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
GPR171
Polyclonal
Unconjugated
GPR171
A630006E05; F730001G15Rik; G protein-coupled receptor 171; Gpr171; G-protein coupled receptor H963; H963; platelet activating receptor homolog; probable G-protein coupled receptor 171
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
29909
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
O14626
GPR171
Synthetic 16 amino acid peptide from 2nd extracellular domain of human GPR171
25 μg