Learn More
AGPAT9 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA538698
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15575611
  • 451.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the lysophosphatidic acid acyltransferase protein family. The encoded protein is an enzyme which catalyzes the conversion of glycerol-3-phosphate to lysophosphatidic acid in the synthesis of triacylglycerol. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. [provided by RefSeq, Jan 2012].
Spezifikation
Spezifikation
AGPAT9
Polyclonal
Unconjugated
GPAT3
GPAT3, MAG1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
231510, 305166, 84803
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
1 mg/mL
Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q53EU6, Q8C0N2, Q4V8J4
GPAT3
A synthetic peptide derived from the C-terminal region of human PLCH
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat