Learn More
PLCL2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA531543
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13456067
  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: NT2D1, U87-MG. Predicted reactivity: Mouse (98%), Rat (97%), Bovine (96%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
PLCL2 Polyclonal antibody specifically detects PLCL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PLCL2
Polyclonal
Unconjugated
PLCL2
inactive phospholipase C-like protein 2; KIAA1092; mKIAA1092; phospholipase C; phospholipase C like 2; phospholipase C, epsilon 2; phospholipase C-epsilon-2; phospholipase C-L2; phospholipase C-like 2; PLCE2; PLC-epsilon-2; PLC-L(2); Plcl2; PLC-L2; PRIP-2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
23228
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q9UPR0
PLCL2
Recombinant protein fragment corresponding to a region within amino acids 92 and 358 of Human PLCL2