Learn More
PLD2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA523335
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13267938
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PLD2 Polyclonal antibody specifically detects PLD2 in Human, Non-human Primate samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PLD2
Polyclonal
Unconjugated
Pld2
choline phosphatase 2; hPLD2; phosphatidylcholine-hydrolyzing phospholipase D2; phospholipase D gene 2; phospholipase D2; PLD 2; PLD1C; PLD2; Pldc; rPLD2
Rabbit
100 μL
Primary
Human, Non-human Primate
Antibody
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Conc. Not Determined
whole serum with 50% glycerol and 0.025% sodium azide
O14939
Pld2
Within the range amino acids 199-230 of human PLD2 protein
RUO
5338
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles