Learn More
Plexin-A1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA547612
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15568102
  • 454.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) Plexin A2 and rmPlexin A3 is observed. Reconstitute in sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Plexin-A1 Polyclonal antibody specifically detects Plexin-A1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Plexin-A1
Polyclonal
Unconjugated
PLXNA1
2600013D04Rik; Kiaa4053; mKIAA4053; NOV; NOVP; Plex 1; PlexA1; plexin 1; plexin A1; plexin-1; plexin-A1; PLXN1; Plxna1; RGD1560871; semaphorin receptor NOV
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
18844, 5361
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
P70206, Q9UIW2
PLXNA1
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Plexin A1 Ser28-Pro1242
100 μg
Primary
Human, Mouse