Learn More
PLXNB2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA547880
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15548372
  • 512.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs, approximately 9% cross-reactivity with recombinant human Plexin B2 is observed, and less than 1% cross-reactivity with recombinant mouse Plexin B3 is observed. Reconstitute in sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
PLXNB2 Polyclonal antibody specifically detects PLXNB2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PLXNB2
Polyclonal
Unconjugated
PLXNB2
Debt; differentially expressed in brain tumors; dJ402G11.3; KIAA0315; MM1; MM1KIAA0315dJ402G11.3; Nbla00445; PLEXB2; plexin B2; plexin-B2; PLXNB2
Sheep
Antigen affinity chromatography
RUO
140570
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Flow Cytometry, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
B2RXS4
PLXNB2
CHO-derived recombinant mouse Plexin B2 Leu20-Trp1029