missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLXNB3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Sheep Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA548065

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15598552

  • 453.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

In direct ELISAs, approximately 40% cross-reactivity with recombinant mouse Plexin B3 is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

PLXNB3 Polyclonal antibody specifically detects PLXNB3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

PLXNB3
Polyclonal
Unconjugated
Plxnb3
AI451018; Ensembl:ENSRNOP00000053235}; FLJ76953; KIAA1206; PLEXB3; plexin 6; plexin B3; plexin-6; Plexin-B3; plexin-B3 {ECO:0000303; PLEXR; Plxn6; PLXNB3; plxnb3 {ECO:0000312; Protein Plxnb3; PubMed:20696765}; RGD1560615
Sheep
Antigen affinity chromatography
RUO
5365
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Flow Cytometry, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
Q9ULL4
Plxnb3
CHO-derived recombinant human Plexin B3 His45-Gln1255 (Glu1156Asp)
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote