missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLK2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA514094

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 10637460

  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

PLK2 Polyclonal antibody specifically detects PLK2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

PLK2
Polyclonal
Unconjugated
PLK2
h PLK-2; hPlk2; hSNK; Plk2; PLK-2; polo like kinase 2; polo-like kinase 1; polo-like kinase 2; Serine/threonine-protein kinase PLK2; serine/threonine-protein kinase SNK; Serum-inducible kinase; SNK
Rabbit
Protein A
RUO
10769, 20620, 83722
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P53351, Q9NYY3, Q9R012
PLK2
KLH conjugated synthetic peptide between 375-406 amino acids from the C-terminal region of human PLK2 (SNK)
400 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote