Learn More
PLK5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA539441
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15546341
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PLK5
Polyclonal
Unconjugated
PLK5
PLK-5, PLK5P, SgK384ps, inactive serine/threonine-protein kinase PLK5, polo-like kinase 5 pseudogene
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
126520
-20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q496M5
PLK5
A synthetic peptide derived from the internal region of human PLK5