Learn More
PLRG1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517990
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11315963
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine, canine, human, porcine and rat based on sequence homology.
PLRG1 Polyclonal antibody specifically detects PLRG1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PLRG1
Polyclonal
Unconjugated
PLRG1
AA958940; C80566; Cwc1; MGC110980; MGC137269 protein; pleiotropic regulator 1; pleiotropic regulator 1 (PRL1 homolog, Arabidopsis); pleiotropic regulator 1 homolog; pleiotropic regulator 1, PRL1 homolog (Arabidopsis); pleiotropic regulator 1-like protein; PLRG1; PRL1; PRP46; PRPF46; Tango4; transport and golgi organization 4 homolog
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
53317, 5356
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O43660, Q922V4
PLRG1
Synthetic peptide sequence (PVSWKPEIIKRKRF) corresponding to the C-terminus amino acids of PLRG1
100 μg
Primary
Human, Mouse