Learn More
PLXDC2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA531215
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13485727
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: 293T, A431, HeLa, HepG2. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
PLXDC2 Polyclonal antibody specifically detects PLXDC2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PLXDC2
Polyclonal
Unconjugated
PLXDC2
1200007L24Rik; 5430431D22Rik; AI646728; AU022916; AV231634; plexin domain containing 2; plexin domain-containing protein 2; PLXDC2; TEM7R; tumor endothelial marker 7 related; tumor endothelial marker 7-related protein; UNQ2514/PRO6003
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
84898
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
0.95 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q6UX71
PLXDC2
Recombinant protein fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 218 of Human PLXDC2